Learn More
Corning™ Insert BioCoat™ Control
À utiliser en même temps que les inserts BD BioCoat™ lors de l’étude des effets du composant MEC présent sur l’insert de culture cellulaire BD BioCoat
295.00€ - 347.00€
Spécification
Matériau | PET |
---|---|
Type | Plaque à puits |
Conditions de stockage | 2deg; à 8deg;C |
Nbre par carton | 24/carton |
Revêtement de surface | Contrôle BioCoat |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Code produit | Marque | Inserts par plaque | Porosité | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Inserts par plaque | Porosité | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10303042
|
Corning™
354572 |
12 | 0,4 mu;m | 24 | 2 |
311.38€
24 pièces |
Expédition estimée: 03-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10274901
|
Corning™
354578 |
12 | 8 mu;m | 24 | 2 |
314.23€
24 pièces |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10109361
|
Corning™
354567 |
6 | 1 mu;m | 6 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10406421
|
Corning™
354569 |
12 | 1 mu;m | 24 | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10047911
|
Corning™
354573 |
6 | 3 mu;m | 6 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10057911
|
Corning™
354575 |
12 | 3 mu;m | 24 | 2 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10574271
|
Corning™
354576 |
6 | 8 mu;m | 6 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10393032
|
Corning™
354570 |
6 | 0,4 mu;m | 6 | 4 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Chaque lot a fait l’objet de tests, qui ont révélé l’absence de bactéries et champignons
- Conçue pour reproduire minutieusement les environnements in vivo et améliorer l’expression de la morphologie spécifique aux cellules. Fournie avec des matrices extracellulaires préappliquées facilitant l’adaptation cellulaire à la culture in vitro
- Les membranes microporeuses permettent la diffusion des ions, des protéines à masse moléculaire faible et d’autres substances aux surfaces cellulaires apicales et basolatérales
- Les membranes en PET poreux à faible densité de pores offrent une visualisation pratique des cellules vivantes avec un microscope par contraste de phase
- Propriétés de liaison faible qui réduisent au maximum la perte des petites molécules
Ces produits sont destinés exclusivement à la recherche et non à une utilisation à des fins diagnostiques.
Informations sur la commande
Produit fourni dans des plaques de culture tissulaire d’accompagnement Falcon™ prêtes à l’utilisation
Spécification
PET | |
2deg; à 8deg;C | |
Contrôle BioCoat |
Plaque à puits | |
24/carton |