Learn More
Corning™ Plaque HTS Multiwell pour angiogenèse BioCoat™ Fibronectin
Format standard pour améliorer la qualité et la reproductibilité des dosages de migration de cellules endothéliales in vitro
492.20€ - 4100.00€
Spécification
Porosité | 3 mu;m |
---|---|
Type | Plaque à inserts Multiwell |
À utiliser avec (application) | Screening à haut débit |
Revêtement de surface | Fibronectine |
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Includes: Une plaque d’insert Falcon Multiwell™ 24 et 96 puits contenant une membrane microporeuse en PET bloquant la fluorescence recouverte de façon uniforme avec de la fibronectine humaine, une plaque réceptrice non traitée et un couvercle
Code produit | Marque | Surface de culture | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Surface de culture | Nbre de puits | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10678892
|
Corning™
354144 |
0,3 cmsup2/sup | 24 | 5 |
2254.91€
5 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10067911
|
Corning™
354143 |
0,3 cmsup2/sup | 24 | 1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10396602
|
Corning™
354148 |
0,08 cmsup2/sup | 96 | 5 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10778124
|
Corning™
354147 |
0,08 cmsup2/sup | 96 | 1 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Produit associant les capacités de blocage de la fluorescence de la membrane BD Falcon™ FluoroBlok™ aux avantages d’une protéine de matrice extracellulaire
- Produit offrant un modèle prédictif in vitro pour la sélection d’agents pro- et anti-angiogéniques
- Élimine les tâches fastidieuses de grattage et de comptage des cellules
- La concentration de la fibronectine et la procédure de revêtement ont été optimisées pour que les pores de la membrane ne soient pas obstrués, ce qui permet aux cellules endothéliales d’adhérer à la membrane et de migrer librement vers un stimulus angiogénique dans la plaque réceptrice
- Les cellules peuvent être marquées avec un colorant fluorescent avant ou après la migration et quantifiées à l’aide d’un lecteur de microplaques à fluorescence
- La membrane opaque bloque la transmission de la lumière dans la plage 490 - 700 nm, ce qui empêche les cellules marquées par fluorescence dans la partie supérieure de l’insert d’être détectées par un lecteur de microplaques lisant par en-dessous et permet une détection en temps réel sans démontage de l’insert
- La prise en charge de la migration des HUVEC (cellules endothéliales de la veine ombilicale) en réponse au VEGF (facteur de croissance des cellules endothéliales vasculaires) a été testée
- Compatibilité avec l’automatisation
- Stabilité pendant au moins trois mois en cas de stockage à -20°C
Spécification
3 mu;m | |
Plaque à inserts Multiwell | |
Screening à haut débit | |
Fibronectine |