Learn More
Corning™ Poly-D-lysine BioCoat™
Recommandé pour la culture des neurones, des cellules gliales et des cellules transfectées
Marque: Corning™ 354210
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 0.02350kg
Alert:
En octobre 2012, Corning a acquis la majorité des parts de l’activité Discovery Labware de Becton Dickinson. En 2015, l’intégration de la branche Biologics des marques Discovery Labware (Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ et PureCoat™, pour n’en citer que quelques-unes) dans son portefeuille toujours plus étoffé de marques regroupées sous le nom de Corning Life Sciences sera achevée. Vous observerez des changements au niveau de l’apparence de leurs produits et des emballages, mais les caractéristiques des produits et les numéros de catalogue resteront inchangés.
Description
Poly-D-Lysine Corning™, 20 mg, est utilisé pour la culture d’une grande variété de types de cellules, en particulier les neurones, les cellules gliales et les cellules transfectées.
Source
synthétique
Qualité
Il a été démontré qu’il favorise l’adhérence cellulaire et la propagation des cellules granuleuses cérébelleuses de rat
A révélé l’absence de bactéries, de champignons et de mycoplasmes
Poids moléculaire
500-550 kD
Préparation et stockage
Stable pendant trois mois entre 2° et 8°C (lyophilisé) ou trois mois à -20°C (solubilisé
Manipulation
Concentration recommandée : 2,5-5 µg/cm² de surface de croissance selon le type cellulaire
Formulation
Lyophilisé à partir d’une solution aqueuse ; Reconstitué dans du dH20
Spécification
2° à 8°C | |
Lyophilisé | |
20 mg |
Concentration recommandée :2,5 à 5 μg/cm2 de surface de croissance en fonction du type cellulaire | |
Poly-D-lysine | |
Synthétique |