Learn More
Corning™ Cell Expansion Bags
Features a single-web polyolefin film with very good clarity when filled for viewing cultures, suited for scalable expansion
Marque: Corning™ 91-200-84
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.03840kg
Description
Les sachets d’expansion cellulaire sont destinés à l’expansion et à la culture de cellules non adhérentes. Les sachets sont fabriqués à partir de film en polyoléfine monobloc perméable au gaz. La tubulure intégrée permet le remplissage, l’alimentation et l’échantillonnage de système fonctionnellement clos.
Caractéristiques et avantages
- Expansion cellulaire observée avec plusieurs modèles cellulaires
- Film perméable au gaz
- Vanne d’échantillonnage réutilisable pour les tests en cours
- Tubulure pour raccords soudés stériles
- Évolutif, simple d’utilisation
Spécification
Sachet d’expansion cellulaire | |
500 ml | |
Expansion et culture de cellules non adhérentes, idéales pour les applications biopharmaceutiques de recherche fondamentale | |
Intégrée | |
Film polyoléfine monobloc perméable au gaz avec une bonne clarté | |
1/boîte | |
À l’unité |
-20° à 40°C | |
ANSI, AMI, ISO 11137 | |
Soupape d’échantillonnage réutilisable | |
190 ml | |
1 de chaque | |
Port 1 - deux fils avec raccords Luer femelles et petites attache, Port 2 - ligne de remplissage ancrable avec vanne d’échantillonnage et petite attache | |
Radiation |