Learn More
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée par CellBIND Code produit.: 10386612
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée par CellBIND
GREENER_CHOICE
Code produit. 10386612 Tous les produits Corning Produits
Noir, Fond transparent, 50 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.13
Click to view available options
Couleur:
Noir, Fond transparent
Conditionnement:
50 pièces
Code produit. 10386612
Marque: Corning™ 3340
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Il en reste undefined
Ajouter au panier
Couleur : noir, fond transparent ; Stérilité : stérile ; Couvercle : avec couvercle
  • Les fonds sont 60 % plus fins que les microplaques en polystyrène classiques, ce qui se traduit par une fluorescence de fond plus faible et permet des relevés jusqu’à 340 nm.
  • Les parois opaques empêchent les échanges entre puits.
  • Le fond plat optiquement transparent permet une visualisation directe sous microscope.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Certifications et labels de qualité
    • Label Energy Star
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Étalon
Couvercle Avec couvercle
Surface de culture 0,32 cm2
Array 8 x 12
Couleur Noir, Fond transparent
Matériau PS
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 75 à 200 μl
Stérilité Stérile
Traitement de surface CellBIND
Volume total (métrique) du puits 360 μl
Type de puits Plat
À utiliser avec (application) La surface traitée avec CellBIND aide les cellules à s’adapter aux milieux sans sérum ou à teneur réduite en sérum, et à améliorer leur adhérence afin de stimuler leur croissance et leur rendement. Aucune réfrigération ni manipulation particulière, contrairement aux revêtements standard utilisés pour améliorer l’adhérence cellulaire.
Nbre par carton 50
Nb par paquet 5/boîte
Quantité 50/boîte
Afficher plus Afficher moins
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24159
    Expire2025-12-31
    Hot Deal
    *Cette promotion est ouverte aux clients d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, du Danemark, d'Espagne, de Finlande, de France, d'Irlande, d'Italie, de Norvège, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède, de Suisse et des Pays-Bas uniquement (à l'exclusion de l'Irlande du Nord). L'offre n'est valable que pour les commandes admissibles reçues par Thermo Fisher Scientific entre le 01.11.2025 et le 31.12.2025 23:59 CEST ou jusqu'à épuisement des stocks de l'offre promotionnelle, selon la première éventualité. Pour bénéficier de la remise, les clients doivent indiquer le code promotionnel spécifié ci-dessus (24159). Il doit être présenté au moment de la commande pour bénéficier de la réduction. Le code promotionnel peut être utilisé plusieurs fois. La liste des produits éligibles est disponible sur cette page. L'offre est limitée aux produits éligibles. Cette promotion n'est pas cumulable avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle là où elle est interdite, autorisée ou limitée par les lois ou réglementations fédérales, nationales, provinciales ou locales, ou par la politique de l'agence ou de l'institution. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. Les articles MBD (Oxoid) ne sont pas éligibles en Irlande et en dehors des pays européens.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Microplaque à 96 puits à fond plat traitée par CellBIND >