Learn More
Corning™ Tampons de culture cellulaire : solution saline dans un tampon phosphate de Dulbecco 1X
Click to view available options
Quantité:
6 × 500 ml
6 × 1000 ml
Forme physique:
Liquide
Comprend:
Calcium et magnésium
Sans calcium, sans magnésium
Conditionnement:
6 pièces
Description
La solution saline dans un tampon phosphate (DPBS) peut être utilisée pour maintenir les milieux de culture cellulaire dans un pH physiologique compris entre 7,0 et 7,6. Elle peut servir d’irrigation, de transport ou de dilution du liquide tout en maintenant la tonicité et la viabilité des cellules pendant une période limitée. Cette formulation contient du calcium et du magnésium.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Avec calcium et magnésium |
| Concentration | 1X |
| pH | 6,9 à 7,1 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 6 × 1000 ml |
| Formule | Chlorure de calcium 0,10 g/l, chlorure de potassium 0,2 g/l, dihydrogénophosphate de potassium 0,2 g/l, dichlorure de magnésium hexahydrate 0,1 g/l, chlorure de sodium 8 g/l, phosphate disodique heptahydraté 2,1716 g/l |
| Comprend | Calcium et magnésium |