Learn More
Corning™ Fiole jaugée réutilisable en PMP de classe A
Autoclavables à 121°C
Marque: Corning™ 5640P-10
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.13608kg
Description
Flacon translucide fourni avec un bouchon conique en PP avec trait de graduation étalonné individuellement. Ce produit est fabriqué selon les tolérances de classe A telles que définies par la norme ISO 1042. Fournis avec un numéro de lot imprimé et un certificat. Ces flacons peuvent être autoclavés à 121 °C sans affecter la tolérance de graduation. Le nettoyage de routine recommandé jusqu’à 60°C permet de conserver les marques de graduations. La hauteur indiquée s’applique au flacon uniquement, sans le bouchon
Spécification
0,33 oz. | |
Translucide | |
1,2 in | |
PMP | |
9 cm | |
6/boîte | |
10/19 | |
60°C | |
Autoclavables | |
33 mm |
Polypropylène | |
Ligne de graduation étalonnée individuellement | |
10 ml | |
3,5 in | |
Numéro de lot et certificat imprimés | |
1/boîte | |
140°F | |
0,04 mL | |
Non |