Learn More
Corning™ Plaques en polypropylène transparent à volume extensible à 96 puits
Une solution qui nécessite moins d’espace tout en assurant une compatibilité intégrale avec les instruments
Marque: Corning™ 3343
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.95045kg
Description
Les microplaques en polypropylène Corning offrent des formats de puits à faible et grand volume (blocs) pour répondre aux exigences de dosage et de stockage.
- Fond de puits plat, rond ou en forme de V
- Comprend des hauteurs de jupe uniformes pour une meilleure surface de préhension robotique
- Le PP résistant aux solvants assure la compatibilité avec de nombreux solvants organiques courants (par ex. le DMSO, l’éthanol et le méthanol)
- Sans DNAse / RNAse
- En version stérile ou non stérile
Informations sur la commande
Conditionnement en sachets de dix
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase
Spécification
Sans Dnase, ni RNase | |
V | |
Standard | |
PP | |
Non stérile | |
Fond en V | |
10/Pk. |
8 x 12 | |
Transparent | |
Sans couvercle | |
96 | |
Non traité | |
50/Cs. | |
50/boîte |