Learn More
Corning™ Collagen IV, Mouse
Used as either a thin layer on tissue-culture surfaces to enhance cell attachment and proliferation, or as a gel to promote expression of cell-specific morphology and function
172.41€ - 1330.00€
Spécification
Concentration | 1 to 5 μg/cm2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Cell Attachment and Proliferation |
Formule | Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL) |
Type de produit | Collagen, Mouse Type IV |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10376931
|
Corning™
354233 |
1 mg |
172.41€
1mg |
Expédition estimée: 24-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10602322
|
Corning™
356233 |
10 x 1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Corning extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning offers a broad range of collagen types that are derived from multiple species. These collagens have been used to culture a variety of cell types to promote adhesion, growth, and/or differentiation.
Spécification
1 to 5 μg/cm2 | |
Cell Attachment and Proliferation | |
Frozen in 0.05 M Hydrochloric Acid (HCL) | |
Collagen, Mouse Type IV |