Learn More
Corning™ Systèmes de conditionnement flexibles : Sachets de prélèvement EVA
Répondent aux exigences de la FDA comme dispositif médical au sens du document 510K
Marque:  Corning™ 91-200-05
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 11.34000kg
Code produit. 15316391
  • 88.36€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-10-2024
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Informations sur la commande
La gamme complète des sachets englobe des conteneurs de prélèvement (port inférieur et port de face), des revêtements de réservoir (2D et 3D), des sachets de cryoconservation, des sachets d’expansion cellulaire, des sachets pour des récipients HYPERStack™ et des sachets agitateurs de culture cellulaire. Les sachets de prélèvement, les conteneurs de prélèvement et les conteneurs de milieux sont vendus séparément.
Spécification
Spécification
5 L
1 de chaque
Connecteur MPC mâle ; Raccords Luer mâle et femelle connectés via la tubulure
Éthyl-vinyle-acétate
1/boîte