Learn More
Corning™ Systèmes de conditionnement flexibles : Sachets de prélèvement EVA
Répondent aux exigences de la FDA comme dispositif médical au sens du document 510K
Marque:  Corning™ 91-200-36
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.13250kg
Code produit. 17253574
  • 71.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-10-2024
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Informations sur la commande
La gamme complète des sachets englobe des conteneurs de prélèvement (port inférieur et port de face), des revêtements de réservoir (2D et 3D), des sachets de cryoconservation, des sachets d’expansion cellulaire, des sachets pour des récipients HYPERStack™ et des sachets agitateurs de culture cellulaire. Les sachets de prélèvement, les conteneurs de prélèvement et les conteneurs de milieux sont vendus séparément.
Spécification
Spécification
10 L
1 de chaque
Prise MPC mâle, connecteur MPC mâle avec raccord cannelé de 0,25 po directement connecté au sachet, à la valve et au raccord Luer femelle
Éthyl-vinyle-acétate
1/boîte