Learn More
Corning™ Flexible Packaging Systems: MPC Connector Tubing
Clear tubing; female MPC connector
50.20€ - 207.66€
Spécification
Type de produit | Tubulure pour connecteur |
---|---|
Certifications/Conformité | BPFa, règlement FDA 21 CFR partie 820 et qualité ISO 13485 |
Couleur | Transparent |
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17243594
|
Corning™
91-700-04 |
Bouchon Luer mâle | S’adapte à une tubulure 91,44 cm |
50.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17253594
|
Corning™
91-700-12 |
Attache et cloche de remplissage, raccord cannelé de 0,25 po | S’adapte à une tubulure 60,96 cm |
207.66€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Chemically resistant
- Heat sealable
- Flexible
Spécification
Tubulure pour connecteur | |
BPFa, règlement FDA 21 CFR partie 820 et qualité ISO 13485 | |
Transparent |