Learn More
Corning™ Pointes de pipettes pour dépôts sur gel, pointe plate, 0,4mm
Pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning–Conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
Marque: Corning™ 4854
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.43920kg
Description
- Les pointes de pipettes pour dépôts sur gel Corning sont conçues avec une extrémité capillaire facilitant l’accès aux gels d’électrophorèse verticale et horizontale.
- Capacité totale 200 μl.
- Les pointes mesurent 83 mm de longueur.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
1 à 200 μl | |
Naturel | |
8,3 cm | |
Sans DNase, sans RNase | |
Dépôts sur gel | |
Polypropylène |
Non stérile | |
3,26 in | |
0,4 mm | |
L’extrémité capillaire facilite l’accès aux gels pour électrophorèses verticale et horizontale et aux pipettes ultra-micro | |
rack | |
Plat |