Learn More
Corning™ Bouchons à vis en PP GL 45
Click to view available options
Couleur:
Gris
Gris clair
Vert
Violet
À utiliser avec (équipement):
Flacon de stockage
Nbre par carton:
10/carton
20/carton
Description
Il s’agit de plusieurs tailles et types de bouchons à vis à utiliser avec les flacons de stockage.
Specifications
Matériau du bouchon | PP |
Type de bouchon | Bouchon à joint |
À utiliser avec (équipement) | Flacon de stockage |
Couleur | Vert |
Matériau | PP |
Nbre par carton | 20/carton |
Nb par paquet | 20/boîte |
Stérilité | Non stérile |
Filetage (métrique) | GL45 |
Couleur de bouchon | Vert |