Learn More
Corning™ Pointes de pipettes microvolumes, stériles
Offrent des performances précises et fiables dans la plage de volumes indiquée
Marque: Corning™ 4830
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.13398kg
Description
- Les pointes microvolume offrent des performances précises et fiables dans la plage 0,1 μl à 10 μl pour la majorité des micropipettes de grande marque.
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spécification
Eppendorf™, Pipeteur ultra-micro universel | |
Rond | |
Stérile | |
Sans DNase, RNase ni pyrogène | |
Portoir | |
Rack |
PP (polypropylène) | |
0,5 à 10 μl | |
Naturel | |
Universel | |
microvolume |