Learn More
Corning™ Flacons de stockage en PET, octogonaux
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 L
Graduations:
10, 20, 30 mL
25 à 125 ml
50 à 1000 ml
50 à 250 ml
50 à 500 ml
Hauteur (métrique):
61 mm
81 mm
115 mm
142 mm
180 mm
220 mm
Description
Les flacons de stockage en polyéthylène téréphtalate sont parfaitement adaptés au stockage et à l’échantillonnage de milieux, de produits biologiques et d’autres solutions aqueuses. La résine PET rend la bouteille légère, résistante aux chocs et aussi transparente que le verre.
Caractéristiques :
- Conditionnement dans deux plateaux pratiques et conditionnés sous film plastique thermorétracté dans un sachet externe pour une propreté garantie
- Les flacons incassables sont une alternative au verre tout en étant ergonomiques et faciles à manipuler
- Les flacons sont stérilisés au niveau SAL 10-6 et certifiés apyrogènes
- Bouchon à vis étanche, inviolable en PEHD de 18mm
- Graduations moulées pour des mesures précises
- Flacons conformes à la norme USP classe VI, certifiés non cytotoxiques et non hémolytiques
Spécification
Capacité | 1,01 oz, 30 ml |
Matériau du bouchon | PEHD |
Taille du bouchon | 31,7 mm (Diamètre extérieur) |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Diamètre (métrique) | 38 mm |
Hauteur (métrique) | 61 mm |
Capacité (métrique) | 30 ml |
Capacité (impériale) | 1,01 oz. |
Couleur | Naturel |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 18 mm |