Learn More
Corning™ Microplaques en PS transparent à 384 puits
Fabriquées en PS transparent de qualité médicale pour une meilleure résistance et une visibilité accrue. Les microplaques en PS transparent à 364 puits Corning™ sont idéales pour la culture cellulaire et les dosages colorimétriques (absorbance). Utilisez les microplaques 364 puits pour la miniaturisation et l’automatisation en laboratoire.
Marque: Corning™ 3702BC
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 8.89040kg
Description
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
20 à 80 μl | |
Non traité | |
Hydrophobes, lient les biomolécules par interaction passive. Conviennent à l’immobilisation de grandes molécules, telles que les anticorps, qui possèdent de grandes régions hydrophobes. | |
100/carton | |
100/carton |
Sans couvercle | |
Transparent | |
384 | |
Non stérile | |
Plat | |
Étiquettes de codes-barres | |
25/boîte |