Learn More
Corning™ Flacons de culture tissulaire Primaria™
Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires. Les flacons de culture tissulaire Corning™ Primaria™ conviennent aux cellules en croissance qui se développent mal sur des surfaces de culture tissulaire classiques, négativement chargées, y compris les cellules tumorales, les cellules endothéliales et les hépatocytes.
Marque: Corning™ 353808
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 5.21630kg
Description
- Chimie de surface de culture tissulaire contenant de l’azote unique
- Améliore l’adhérence, la propagation et la croissance de nombreuses cellules primaires ou lignées cellulaires
- Polystyrène transparent modifié par un procédé exclusif de traitement au plasma par gaz sous vide
- Modification de surface stable et permanente
- Clarification optimale
- Aucun stockage spécial requis
- Les échantillons de chaque lot de produits Corning Primaria sont analysés spectroscopie électronique pour analyse chimique (ESCA)
- Conditionnés dans des emballages de style médical à code couleur rouge, ouvert et facile à peler
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Testé apyrogène à moins de 0,1 EU/ml
Informations sur la commande
Petits flacons : 20 par manchon dans des boîtes de 200 (référence 08-772-45 en boîtes de 100) ; Grands flacons : cinq par manchon dans des boîtes de 100
Spécification
Bleu | |
50 ml | |
Cannelé | |
20/Paquet | |
Stérile | |
Ventilé/Fermé |
Caoutchouc de silicone | |
Verre | |
100 | |
Erlenmeyer à baffles | |
Sans chicanes | |
25 cm2 |
Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.