Learn More
Corning™ Raccords d’insertion de sonde de 12 mm pour flacon à bras latéral vertical
Améliore la productivité des cultures cellulaires
Marque: Corning™ 4519-128
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.05040kg
Description
- Pour sécuriser les capteurs de pH, d’O2 ou de température dans des grands flacons d’agitation avec des bras latéraux verticaux
- Les raccords sont composés d’un insert en PET avec un joint torique en fluorocarbone et un bouchon d’étanchéité en polypropylène.
- Les 316 capteurs sont maintenus en place par des écrous thermoplastiques modifiés à base d’oxyde de polyphénylène avec des ferrules intégrées.
- Les raccords sont entièrement autoclavables.
Pièces de rechange pour raccords de bras latéraux, voir n° de catalogue 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR et 1395LTMC
Spécification
Orange | |
1,2cm | |
Pour flacons à bras latéral vertical | |
1/carton | |
Raccord pour insertion de sonde de température | |
Autoclavables | |
Non stérile | |
12 mm |
PP | |
45 mm | |
Insert en PET, joints toriques en Viton, bouchon de scellage en PP, écrous Noryl | |
1/boîte | |
GL 45 | |
Non | |
Bouchon à vis | |
45 mm (environ) |