Learn More
Corning™ Microplaques à surface modifiée Stripwell™
Quatre chimies de surface adaptées à chaque type de dosage
811.89€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Array | 8 x 12 |
Couleur | Transparent |
Matériau | PS |
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10756482
|
Corning™
2506 |
DNA-BIND |
811.89€
50 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Mêmes caractéristiques que les microplaques Stripwell de volume standard avec un choix de chimies de surface.
- La surface d’amines hydrophile et ionique est idéale pour les petites biomolécules chargées négativement
- La surface universal-BIND recouverte de benzophénone est adaptée à une utilisation avec les biomolécules avec une immobilisation covalente et par hydrogène extractible via la réticulation UV
- DNA-BIND DNA-BIND permet l’immobilisation covalente des groupes amino et est idéale pour une utilisation avec l’ADN, les protéines et les peptides de petite taille
- La surface Carbo-BIND permet l’immobilisation covalente des fractions CHO et fonctionne bien avec les anticorps et les fragments Fab
- Volume par puits, 360 μl
Spécification
Plaque à barrettes | |
8 x 12 | |
PS | |
75 à 200 μl | |
360 μl | |
50/carton |
Sans couvercle | |
Transparent | |
96 | |
Non stérile | |
Essais biologiques de diagnostic in vitro |