Learn More
Corning™ Microplaques PCR 384 puits en PP Thermowell™ GOLD
Compatibilité avec les équipements automatisés et les plaques du fabricant d’équipements d’origine
Marque: Corning™ 3757
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 1.27006kg
Description
Les microplaques PCR Corning Thermowell GOLD 384 puits offrent une stabilité dimensionnelle exceptionnelle après un cycle thermique et sont entièrement compatibles avec l’automatisation, les thermocycleurs couramment utilisés et les adaptateurs de séquençage Applied Biosystems™ (voir tableau de compatibilité).
Informations sur la commande
Conditionnement en boîtes de 10.
Certifications
Produit certifié exempt de DNase et RNase.
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PP | |
Non stérile | |
Pour l’automatisation | |
10/boîte | |
Transparent |
Sans couvercle | |
Transparent | |
384 | |
Rond | |
50/carton | |
50/carton |