Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Corona
Les dessus en microfibres lavables sont traitées pour repousser toutes sortes de saletés, germes et bactéries. Chaussure très respirante et confortable pour toute la journée. Les semelles de retour d’énergie empêchent la fatigue et gardent le porteur frais, alerte, au pied sûr et stable même en cas de déversement.
118.72€
Spécification
Certifications/Conformité | EN ISO 20345:2011 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Blanc |
Conception | Corona |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958721
|
Emma Safety Footwear
MM54454037 |
37 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968721
|
Emma Safety Footwear
MM54454038 |
38 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978721
|
Emma Safety Footwear
MM54454039 |
39 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15988721
|
Emma Safety Footwear
MM54454040 |
40 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998721
|
Emma Safety Footwear
MM54454041 |
41 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908731
|
Emma Safety Footwear
MM54454042 |
42 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15918731
|
Emma Safety Footwear
MM54454043 |
43 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15928731
|
Emma Safety Footwear
MM54454044 |
44 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15938731
|
Emma Safety Footwear
MM54454045 |
45 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15948731
|
Emma Safety Footwear
MM54454046 |
46 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15958731
|
Emma Safety Footwear
MM54454047 |
47 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15968731
|
Emma Safety Footwear
MM54454048 |
48 |
118.72€
1 paire |
Expédition estimée: 02-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaussure de sécurité S2 pour conditions de travail humides
- Semelle extérieure à torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
EN ISO 20345:2011 | |
Blanc | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Corona | |
Microfibre |