Learn More
Corning™ Plaque de culture cellulaire Costar™ HTS Transwell™
Traitée pour culture tissulaire
Marque: Corning™ 4395
Informations supplémentaires : Poids : 0.15000kg
Description
- Pour une utilisation comme plateau de réservoir avec supports perméables HTS Transwell
- Traitées TC pour l’adhérence des cellules
- Même encombrement que celui des plaques 24 puits standard, mais avec un puits rectangulaire unique
Spécification
Transparent | |
Polystyrène | |
Transparent | |
Rectangulaire | |
Culture cellulaire | |
24 | |
48/Carton | |
48/Paquet |
Oui | |
Plat | |
Polystyrène | |
Stérile | |
Plaque de culture cellulaire | |
Couvercle | |
12/Paquet |