Learn More
Corning™ Bandes de bouchons et bande adhésive pour plaques Costar™ Thermowell™
Pour une utilisation avec les plaques en PC uniquement.
Marque: Corning™ 6524
50.60 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 0.25920kg
Description
Barrettes de huit bouchons
- Pour les plaques en PP Thermowell à 96 puits
- Fabriquées en PP à paroi fine
- Certifiées exemptes de DNase et RNase
- Autoclavables à 121°C (250°F)
- Fournies non stériles
- Uniquement pour plaques en PC
- Fournies non stériles
- Permettent de visualiser les échantillons et sont thermiquement stables jusqu’à 100°C (212°F)
Spécification
Transparent | |
Non | |
100/boîte | |
Plaque en PC |
Polyéthylène | |
100 | |
Bande adhésive |