Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 3 en linters de coton
Marque:  Sartorius™ FT-2-503-580600N
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10032351
  • 296.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 28-06-2024
Spécification
Feuille
FN 3
Chromatographie
600 mm
Linter de coton
580 mm