Learn More
Sartorius™ Papier de chromatographie FN 7A pour linters de coton
Marque: Sartorius™ FT-2-508-580600K
Code nomenclature Nacres: NB.21
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Feuille | |
FN 7 A | |
Chromatographie |
600 mm | |
Linter de coton | |
580 mm |