missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cotton Rat CXCL10/IP-10/CRG-2 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Code produit p-7060301
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
25 μg
Conditionnement:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18777557 25 μg 25µg
18018381 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18777557 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur AF1117SP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

CXCL10/IP-10/CRG-2 Polyclonal specifically detects CXCL10/IP-10/CRG-2 in Cotton Rat samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène CXCL10/IP-10/CRG-2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL
Formule Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
Numéro d’ordre du gène AAL16935
Alias de gène C7, chemokine (C-X-C motif) ligand 10, crg-2, CRG2, gIP-10, IFI10, INP10, IP-10, mob-1, SCYB10
Symboles de gène(s) CXCL10
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant cotton rat CXCL10/IP-10/CRG-2 Thr27-Val94 Accession # AAL16935
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 25 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3627
Spécificité du test Detects cotton rat CXCL10/IP-10/CRG-2 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 1% cross-reactivity with recombinant mouse CXCL-16 is observed. In Western blots, less than 5% cross-reactivity with recombinant human CXCL10 and recombinant mouse CRG-2 is observed.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Cotton Rat
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins

For Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.