Learn More
Invitrogen™ Countess™ 3 FL Automated Cell Counter
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
The Countess 3 FL Automated Cell Counter is a benchtop brightfield and fluorescence cell counter with advanced optics, automated focus and lighting, and image analysis software driven by a neural network-based machine-learning algorithm for rapid automated cell counting of primary and immortalized cell lines. The Countess 3 FL counter allows brightfield or fluorescence cell counting with three-channel flexibility (brightfield and two optional fluorescence channels), enabling researchers to count cells and isolated nuclei, monitor fluorescence, examine apoptosis, and measure cell viability.
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 FL est une plateforme de dosage de paillasse équipée d’une optique de pointe, d’une mise au point et d’un éclairage entièrement automatisés, et d’un logiciel d’analyse d’images piloté par un algorithme d’apprentissage automatique basé sur un réseau neural, pour une évaluation rapide des lignées cellulaires primaires et immortalisées. Le compteur Countess 3 FL fournit un éclairage à fond clair ou à fluorescence avec une flexibilité à trois canaux (un canal à fond clair et deux canaux à fluorescence en option) permettant aux chercheurs de compter les cellules, de surveiller l’expression des protéines fluorescentes, d’obtenir des indications sur les processus apoptotiques et de mesurer la viabilité cellulaire.
Ce kit de démarrage est fourni avec un compteur de cellules (réf. AMQAF2000) ainsi que :
- Cubes lumineux EVOS GFP & RFP
- Lame réutilisable
- 500 lames jetables avec bleu de trypan
Caractéristiques du compteur de cellules automatisé Countess 3 FL :
- Précis — élimine la subjectivité du comptage manuel des cellules et la variabilité d’un utilisateur à l’autre
- Flexible — accepte jusqu’à deux cubes lumineux EVOS, sélectionnables par l’utilisateur parmi quinze canaux fluorescents
- Rapide — compte les cellules vivantes et mortes, mesure la viabilité, indique la taille moyenne des cellules et enregistre les données à la seule pression d’un bouton, en environ 20 secondes
- Pratique — ne nécessite aucun nettoyage ni entretien de routine ; l’écran tactile capacitif haute résolution et l’interface utilisateur simple permettent un démarrage rapide et nécessitent une formation minimale
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 FL fonctionne en deux étapes simples :
1. Mélangez 10 µl d’échantillon à 10 µl de bleu de trypan, puis insérez-les par pipette dans une chambre de culture sur lame jetable Countess.
2. Insérez la lame dans l’instrument. Les modes de capture rapide et d’enregistrement automatique permettent le comptage des cellules à la pression d’un seul bouton. La mise au point, l’éclairage et l’enregistrement des fichiers sont exécutés automatiquement.
Obtenir des comptages de cellules précis
Le compteur de cellules automatisé Countess 3 FL utilise une coloration de bleu de trypan avec une mise au point automatique et un éclairage gérés par un algorithme d’apprentissage automatique de l’analyse d’images pour obtenir un comptage précis des cellules et en assurer la viabilité. La plage de mesure s’étend de 1 × 104 à 1 × 107 cellules/ml (la plage optimale est de 1 × 105 à 4 × 106 cellules/ml) et est plus large que celle d’un hémocytomètre.
Fonctionnement simple avec la polyvalence d’une application fluorescente
À l’aide d’une interface utilisateur intuitive, le comptage automatisé des cellules avec le compteur Countess 3 FL vous donne les données requises pour préparer votre échantillon pour le prochain passage ou l’expérience à venir. Il vous permet de procéder au multiplexage grâce à divers colorants et protéines fluorescents excités via les cubes lumineux EVOS. Vous n’avez plus besoin d’instruments complexes et coûteux pour obtenir des données fiables.
Transfert des données et des images vers votre ordinateur
Grâce au port USB installé sur le compteur de cellules automatisé Countess 3 FL et à tout lecteur USB, vous pouvez enregistrer les résultats et les images du comptage de cellules, puis les transférer sur votre ordinateur. (Pour votre confort, un lecteur USB et une clé de sécurité WiFi sont fournis avec l’instrument Countess 3 FL).
Specifications
Specifications
Type | Compteur de cellules automatisé installé par l’utilisateur & accessoires |
Gamme de produits | Countess |
Caméra | 5 MP |
À utiliser avec (application) | Cell Culture and Analysis Workflows |
À utiliser avec (équipement) | Bleu de trypan, chambres de culture sur lame Countess, lame réutilisable, cubes lumineux EVOS, colorations ReadyCount |
Méthode de détection | Brightfield, Fluorescence |
Capacité | 2 samples per slide |
Grossissement | 2.5X |
Éléments optiques | 3 Channels (Brightfield and 2 slots for EVOS™ LED light cubes) |
Affichage | LCD (1280 x 800 pixels) |
Show More |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Manuals