Learn More
BRAND™ Lamelles pour lames de microscope
Fabriquées à partir de verre borosilicaté pur et hydrolytique de classe 1 pour une excellente résistance chimique.
Marque: BRAND™ 470060
120.81 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.85000kg
Description
- Épaisseur comprise entre 0,13 et 0,17 mm
- Indice de réfraction ne = 1,52 ± 0,01, nombre d’Abbe ve = 56,5 ± 0,5
- La production entièrement automatisée garantit une qualité prête à l’emploi : propre, exempte de poussière et de graisse, sans distorsion
- Planéité de ± 3 μm
- La quantité par paquet pour la forme carrée est de 2000 (10 boîtes de 200) ; la quantité par paquet pour la forme rectangulaire est de 1000 (10 boîtes de 100)
Spécification
Carré | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
2 000 (10 boîtes de 200) |
Verre borosilicaté | |
24 x 24 mm |