Learn More
Euro Protection™ Baskets de sécurité Coverguard™ Helvite S1-P basses
Code produit. 12008366
Click to view available options
Dimensions:
42
44
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12008366
Marque: Euro Protection™ 9HEVL44
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Specifikationer
Certifications/Conformité Certifié CE, EN ISO EN20345:2011 Classe S1-P SRA HRO
Couleur Noir, Orange
Matériau de la semelle Caoutchouc
Matériau de revêtement Maillage
Matériau Textile
Dimensions 44
Caractéristiques de la semelle Anti-perforation, antistatique, antimagnétique
Type de produit Sneakers
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.