Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour porte-filtres réutilisables Thermo Scientific Nalgene™ avec récipient
Pièces de rechange et accessoires pour les porte-filtres réutilisables Nalgene™ avec récipient
Marque: Thermo Scientific™ 710315-0003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Conçu pour une utilisation dans une large gamme d’applications, le matériel et les accessoires de filtration Thermo Scientific™ Nalgene™ peuvent être utilisés en conjonction avec nos différentes gammes de dispositifs de filtration.
Il s’agit de pièces de rechange et d’accessoires pour entonnoir de filtre réutilisable Nalgene™ avec pince, réf. DS0315-0047
Fonctions de l’entonnoir de filtre réutilisable :
- Son ajustement serré évite tout contournement, même après un autoclavage.
- Réservoir gradué de 100 à 250 ml par incréments de 25 ml
- Pince en aluminium permettant une utilisation d’une seule main et le remplacement aisé de la membrane
Comprend : Entonnoir robuste en polysulfone ; couvercle en copolymère de polypropylène comportant trois orifices ; trois bouchons à friction en TPE ; plaque-support pour membrane de 47 mm ; joint en silicone ; bouchon n° 8 (pour ouverture de 0,5625 po) ; pince en aluminium
Spécification
Black | |
3 TPE Caps | |
47 mm |
Reusable | |
Entonnoir de filtration réutilisable Nalgene™ avec pince |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.