Learn More
Helios Italquartz Couvercles avec long manche, translucide
Couvercles avec manche en forme d’anneau en verre quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
Marque: Helios Italquartz 64F00612
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Translucide
- Comprend un long manche
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Translucide | |
Quartz | |
Couvercles avec long manche | |
Creuset CR 12 |