Learn More
Helios Italquartz Couvercles avec long manche, transparents
Couvercles avec long manche en verre quartz transparent, durable, résistant et chimiquement inerte.
74.25€ - 170.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Matériau | Quartz |
Type | Couvercles avec long manche |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15828084
|
Helios Italquartz
64P00101 |
Creuset CR 2 |
81.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15838084
|
Helios Italquartz
64P00102 |
Creuset CR 6-7 |
81.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15848084
|
Helios Italquartz
64P00103 |
Creuset CR 10 |
74.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15858084
|
Helios Italquartz
64P00104 |
Creuset CR 13 |
84.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15868084
|
Helios Italquartz
64P00105 |
Creuset CR 16 |
107.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15878084
|
Helios Italquartz
64P00106 |
Creuset CR 14 |
170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Transparent
- Comprend un long manche
- Chimiquement inerte
- Excellente isolation électrique
- Excellente solidité et durabilité
- Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Transparent | |
Quartz | |
Couvercles avec long manche |