missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX2/ Cyclooxygenase 2 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 3G2B9, Proteintech

Code produit 16868145 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16868145 20 μL 20µL
16858145 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16868145 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 663511IG20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

PTGS1 (COX1, Cyclooxygenase 1) is the key enzyme in prostaglandin biosynthesis, and acts both as a dioxygenase and as a peroxidase. There are two isozymes of PTGS: a constitutive PTGS1 and an inducible PTGS2, which differ in their regulation of expression and tissue distribution. This gene encodes PTGS1, which regulates angiogenesis in endothelial cells, and is inhibited by nonsteroidal anti-inflammatory drugs such as aspirin. PTGS1 is thought to be involved in cell-cell signaling and maintaining tissue homeostasis. Alternative splicing of this gene generates two transcript variants. The expression of these two transcripts is differentially regulated by relevant cytokines and growth factors.

Spécification

Antigène COX2/ Cyclooxygenase 2
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 3G2B9
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Expression PTGS2
Numéro d’ordre du gène P35354, Q05769
Alias de gène COX 2, COX2, COX2/ Cyclooxygenase 2, Cyclooxygenase 2, GRIPGHS, hCox 2, PGG/HS, PGH synthase 2, PGHS 2, PHS 2, PHS II, Prostaglandin G/H synthase 2, Prostaglandin H2 synthase 2, PTGS2
Symboles de gène(s) PTGS2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène COX2/ Cyclooxygenase 2 Fusion Protein Ag24721
Méthode de purification Protein A
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 19225, 5743
Espèces cibles Mouse, Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.