Learn More
Abnova™ COX5B (Human) Recombinant Protein
Human COX5B full-length ORF ( AAH06229.1, 1 a.a. - 129 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH06229.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 1329 |
Nom | cytochrome c oxidase subunit Vb |
Méthode de préparation | Wheat germ expression system |
Test du contrôle qualité | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16113421
|
Abnova™
H00001329-P01.10UG |
10 μg |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16123421
|
Abnova™
H00001329-P01.25UG |
25 μg |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 20-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Sequence: MASRLLRGAGTLAAQALRARGPSGAAAMRSMASGGGVPTDEEQATGLEREIMLAAKKGLDPYNVLAPKGASGTREDPNLVPSISNKRIVGCICEEDNTSVVWFWLHKGEAQRCPRCGAHYKLVPQQLAH
Spécification
AAH06229.1 | |
cytochrome c oxidase subunit Vb | |
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
COXVB | |
Wheat Germ (in vitro) | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer |
1329 | |
Wheat germ expression system | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
COX5B | |
GST |