Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34502 ALU
Code produit. 15689867
Click to view available options
Dimensions:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 15689867
Marque: Abeba™ 34502/41
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Chaussure possédant une capacité de dissipation des décharges électriques et traitées Sanitized™.Comprend une semelle en TPU possédant une capacité antidérapante très élevée.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre noir/rouge
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Partie supérieure en une pièce
Spécification
Certifications/Conformité CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Couleur Noir
Matériau Microfibre
Dimensions 41
Caractéristiques de la semelle Antidérapant
Matériau de la semelle Polyuréthane
Modèle 34502
Matériau au niveau des orteils Aluminium