Learn More
Skytec Gants Crest Grip
Beskrivelse
- GeniumTM est une protection hygiénique écologique dont un tiers du poids des ingrédients provient de sources durables et qui nécessite 30 % d'énergie en moins pour sa production.
- Effet froissé sur une mousse de nitrile offrant une adhérence exceptionnelle dans toutes les conditions
- Extensible avec une capacité de récupération environ 2 à 3 fois supérieure à celle du nylon
- Résistance supérieure à l'abrasion jusqu'à 18 000 cycles
- Pas de détachement de particules
- Doublure ultra douce
- Conçu de façon anatomique avec une matière évacuant l'humidité pour un confort optimal
- Sanitized™ Le revêtement antimicrobien procure une fraîcheur supplémentaire.
- Protection contre la chaleur légère jusqu'à 100 °C pendant une courte période
Tekniske data
Tekniske data
| Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
| Certifications/Conformité | CE CAT II |
| Certifications / conformité (Europe) | EN388, EN420, EN 407 |
| Chlorinated | Non |
| Zone enduite | Palm |
| Structure | Tricoté |
| Coating Material | Mousse nitrile |
| Couleur | Rouge, Noir |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Hand | Spécifique |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?