Learn More
Macherey-Nagel™ Tête de sertissage
445.00€
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12888595
|
Macherey-Nagel™
735711 |
Pour pince à sertir haute puissance électronique 735700 et embouts à sertir 11 mm |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12898595
|
Macherey-Nagel™
735720 |
Pour pince à sertir haute puissance électronique 735700 et embouts à sertir 20 mm |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Tête de sertissage | |
1 de chaque |