Learn More
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Layer with Side-to-Side Wide Ribs, Gray
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptional worker comfort due to 12.7 mm thick specially formulated compound. Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl.
51.00€ - 135.00€
Spécification
Couleur | Gris |
---|---|
Matériau | Vinyle microcellulaire |
Type | Tapis industriel et commercial |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17702058
|
Notrax
406S0023GY |
91 cm | 60 cm |
51.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17722058
|
Notrax
406S0035GY |
150 cm | 91 cm |
133.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17742048
|
Notrax
406C0024GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17762048
|
Notrax
406C0036GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17782048
|
Notrax
406C0048GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Description
- Exceptional worker comfort due to 127 mm thick specially formulated compound
- Protective layer of exclusive Dyna-Shield™ extends service life by 50% compared to regular microcellular vinyl supported by independent laboratory testing
- Side-to-side wide ribs provide traction and easy to sweep clean
- Available with yellow borders along sides to comply with OSHA code 1910-144
- All 4 sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Spécification
Gris | |
Vinyle microcellulaire | |
Tapis industriel et commercial |