Learn More
Thermo Scientific™ Tabliers cryogéniques
Code produit. p-4521411 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16449019
Marque: Thermo Scientific™ 189451
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez vos vêtements avec les tabliers cryogéniques Thermo Scientific™, disponibles en petites, moyennes et grandes tailles.
Protégez vos vêtements avec les tabliers cryogéniques Thermo Scientific™, disponibles en petites, moyennes et grandes tailles.
  • Petite : 36 po (91,4 cm)
  • Milieu : 42 po (106,7 cm)
  • Grande : 48 po (121,9 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tablier cryogénique
Dimensions S
Couleur Bleu
Largeur (impériale) 36 in
Largeur (métrique) 91,4 cm