Learn More
JULABO™ Circulateur Cryo-Compact, CF Series
Pour les applications de température interne et externe. Offre des circulateurs réfrigérés / chauffants compacts. Les petites dimensions globales permettent de placer les unités sur une très petite surface ou au sein d’une installation complexe. Tous les modèles offrent une capacité de chauffage de 2 kW et une classification 3 conforme à la norme DIN12876-1.
Marque: JULABO™ 9400340
Description
- Conception ergonomique et fonctionnement simple
- Petites dimensions globales pour un gain d’espace
- Pavé de touches à l'épreuve des projections
- Affichage de la température sur le grand écran LED lumineux
- Contrôle précis de la température PID
- Interface RS232 pour connexion PC
- Arrêt de haute température réglable
- Classification 3 selon la DIN12876-1
- Connecteurs de pompe pour applications de température externe
- Ouverture de bain pour le contrôle de la température des petits objets dans le bain
- Dispositif de vidange à l’avant
Spécification
5 à 40°C | |
0,47 kW à 20°C | |
de −40 à 150°C | |
2 kW | |
CF40 | |
±0,03°C | |
46 x 28 x 46 cm | |
30,48 mm | |
190,5 mm | |
190,5 mm | |
41 kg | |
16 A |
5,5 L | |
15 L/min, 0,35 bar | |
LED | |
2 raccords cannelés pour tubes de 8 et 12 mm de diamètre intérieur (raccords de pompe M16x1 femelle) | |
0,1°C | |
3 x 19 x 19 cm | |
459,74 mm | |
279,4 mm | |
279,4 mm | |
40,82 kg | |
115 V | |
60 Hz |