Learn More
Tempshield™ Gants cryogéniques de longueur de coude bleu Cryo-Gloves™
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
Conditionnement:
1 paire
1 pièce
Description
Les matériaux de pointe et la construction multicouches offrent une protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196°C (-320°F).
- Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
- Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
- La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
- Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
- Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EN 420, EN 511 |
| Description | Longueur coude |
| Couleur | Bleu |
| Hand | Spécifique |
| Type de produit | Gants cryogéniques |
| Dimensions | M |
| Norme EN388 | Oui |
| À utiliser avec (application) | Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés |
| Séries | Cryo-gants™ |
| Température (impériale) min. | -320°F |
| Afficher plus |