Learn More
Tempshield™ Cryo-Gloves™ Blue Shoulder-Length Cryogenic Gloves
Code produit. p-7219190
Click to view available options
Dimensions:
L
XL
Conditionnement:
1 paire
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
Code produit. 11766419
Marque: Tempshield™ SHL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Not for immersion in liquid nitrogen, for use near open flame, or in hazardous areas where ignition could occur.
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
  • Protection cryogénique pour applications extrêmement froides jusqu’à -196°C (-320°F)
  • Les matériaux de pointe et la construction multicouches permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique hautes performances fait disparaître l’humidité des mains pour maintenir le confort pendant de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et où la sécurité est essentielle
  • Non destinés à l’immersion réelle dans l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420, EN 511
Description Longueur épaule
Couleur Bleu
Hand Spécifique
Type de produit Gants cryogéniques
Dimensions L
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Manipulation des glaces sèches, congélateurs basse/ultra-basse température et systèmes cryogéniques fermés
Séries Cryo-gants™
Température (impériale) min. -320°F
Température (métrique) min. -196°C
Longueur (impériale) 24,5 à 27,3 in
Longueur (métrique) 62 à 69,5 cm