Learn More
Tempshield™ Kits de sécurité Cryo-Protection™
Click to view available options
:
Kit de sécurité ; Couleur : Bleu
Description
- Protège contre les températures ultra-froides jusqu’à -196°C
- Matériaux de pointe et construction multicouche
- Protection thermique maximale
- Flexibilité et dextérité maximales
- La liaison thermique interne évacue l’humidité, ce qui maintient le confort lors d’une utilisation prolongée
- CE cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
- Protection faciale légère et résistante aux chocs - visière garantissant une clarté optique
Spécification
Spécification
| Couleur | Bleu |
| Comprend | Gants imperméables Cryo-Gloves™ de longueur mi-bras en taille L, Cryo-Apron™ 42 pouces de long avec sangles de cou et de taille réglables et à ouverture rapide, protection faciale Cryo-Protection™ avec tête à cliquet, système de goupille et de verrouillage et visière pivotante |
| À utiliser avec (application) | Distribution/transfert de liquides cryogéniques, prélèvement d’échantillons dans des liquides cryogéniques, tout récipient cryogénique ouvert susceptible d’être exposé à des liquides ou à des éclaboussures (non destiné à l’immersion dans l’azote liquide ou dans d’autres liquides cryogéniques) |
| Certifications/Conformité | CE catégorie III, EN 511, EN 388, EN 420 |