Learn More
Greiner Bio-One Tubes en PP à fond conique de 1 ml avec bouchon à filetage interne Cryo.s™
En PP de qualité supérieure garantissant une haute résistance thermique.
Marque: Greiner Bio-One 123261
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Description
- Le filetage interne est équipé d’un joint en silicone
- Avec zone d’écriture sur le dia. int. et base en étoile
- Stérile
- Apyrogènes et non toxiques
- Comprend 150 inserts pour bouchon blancs
- Dia. x hauteur : 12.5 x 42 mm
Spécification
Naturel | |
Avec zone d’écriture | |
Non autoclavable | |
PP | |
100 | |
1,0 à 1,2 ml | |
PP |
Exempts de DNase / RNase, d’ADN humain et de pyrogènes détectables. Contenus non cytotoxiques | |
Naturel | |
Fond conique ; base à pied en forme d’étoile | |
500 | |
-196°C à +121°C | |
Stérile | |
Bouchon à vis |