Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage externe
Code nomenclature Nacres: NB.11
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
4 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Jaune
Naturel
Rouge
Vert
Conditionnement:
300 pièces
500 pièces
Description
- Exempt d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
- Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques , ne contient aucun métal lourd
- Marquage CE (CE / IVD)
- Par mesure de sécurité, les Cryo.s™ doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
- Convient à l’expédition par voie aérienne
- Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
- 150 inserts par boîte (pour un étiquetage supplémentaire sur le bouchon)
- Convient au stockage à –20°C, –80°C et en phase vapeur LN2
- Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
- Qualité médicale ultra-pure, polypropylène certifié USP classe VI sans élément lixiviable
- Boîtes de stockage d’accessoires et racks de travail disponibles
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Énergie renouvelable
Specifications
Specifications
| Type de produit | Tube cryogénique |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Forme du fond | Fond rond ; base à pied en forme d’étoile |
| Matériau | PP |
| Comprend | Inserts de bouchon supplémentaires |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +100°C |
| Stérilité | Stérile |
| Graduated | Oui |
| Show More |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s avec filetage externe >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction