Learn More
Greiner Bio-One Tubes cryogéniques Cryo.s™ avec filetage interne
Fabriqués en polypropylène de haute qualité pour une résistance et une résistance thermique élevées. Les tubes cryogéniques Greiner BioOne™ Cryo.s™ avec filetages internes supportent une plage de températures allant de –196 à +121°C.
Marque: Greiner Bio-One 121280
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.15200kg
Description
- Exempts d’ADN humain, d’endotoxines, de DNase et de RNase détectable
- Stériles, apyrogènes, non cytotoxiques, ne contiennent aucun métal lourd
- Marquage CE (CE / IVD)
- Par mesure de sécurité, les tubes Cryo.s doivent être stockés dans un congélateur ou exclusivement en phase gazeuse sur l’azote liquide
- Conviennent à l’expédition par voie aérienne
- Avec zone d’écriture blanche et anti-rayures
- 150 inserts par boîte (pour un marquage supplémentaire sur le bouchon)
- Conviennent au stockage à -20°C, -80°C et en phase vapeur du LN2
- Les bouchons ont plusieurs couleurs et volumes utiles
- Qualité médicale ultra-pure, PP certifié USP classe VI sans élément lixiviable
- Boîtes de stockage d’accessoires et portoirs de travail disponibles
Spécification
Tube cryogénique | |
Non autoclavable | |
Rond | |
Zone d’écriture blanche ; inserts de bouchon pour l’étiquetage | |
Stérile | |
PP |
Rouge | |
2 ml | |
PP | |
-196°C à +121°C | |
Oui | |
48 mm |