Learn More
Thermo Scientific™ Canisters, cadres et séparateurs CryoPlus™
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque: Thermo Scientific™ 4000660
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons.Les boîtes, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2.Idéal pour stocker le sang, les composants sanguins et la moelle osseuse.
Cadres (liquide)
- Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 boîtes
- Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 boîtes
- Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4 boîtes
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, contient 4 boîtes
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, contient 4 boîtes
Boîtes
- Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, boîte à bras pivotant
- Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
- Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
- Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plateforme
- 50 ml Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
- 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et boîtes
- 500 ml Fenwal 4R5462 pour cadres et boîtes
- 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
- 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
Spécification
Cadres, phase vapeur ; Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, peut accueillir 6 cassettes | |
700 mL | |
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4 |
Cadres, phase vapeur | |
Coulissant | |
Sachets Fenwal 4R9951 (50 ml) |