Learn More
Thermo Scientific™ Canisters, cadres et séparateurs CryoPlus™
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons avec les boîtes, les cadres et les séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™, à utiliser avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus™ LN2.
Marque:  Thermo Scientific™ 4000379
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 15511701
  • 381.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-10-2024
Description
Optimisez la capacité et protégez l’intégrité des échantillons.Les boîtes, cadres et séparateurs Thermo Scientific™ CryoPlus™ sont destinés à être utilisés avec les systèmes de stockage de cryoconservation CryoPlus LN2.Idéal pour stocker le sang, les composants sanguins et la moelle osseuse.
Cadres (liquide)
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, contient 7 boîtes
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, contient 4 boîtes
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, contient 4 boîtes
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, contient 4 boîtes
Boîtes
  • Sachet de 50 ml, Fenwal 4R9951, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 250 ml, Fenwal 4R5461, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Fenwal 4R5462, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte coulissante
  • Sachet de 500 ml, Gambro DF-200, boîte à bras pivotant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras coulissant
  • Sachet de 700 ml, Gambro DF-700, boîte à bras pivotant
Séparateurs de plateforme
  • 50 ml Fenwal 4R9951 pour cadres et boîtes
  • 250 ml Fenwal 4R5461 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Fenwal 4R5462 pour cadres et boîtes
  • 500 ml Gambro DF-200 pour cadres et boîtes
  • 700 ml Gambro DF-700 pour cadres et boîtes
Spécification
Spécification
Stockage de tiges et boîtes, phase vapeur ; Flacon de 2 ml, 4 ml, 5 ml et tige paille avec 8 boîtes
700 mL
Flacons (2 ml)
Rangement pour tiges et boîtes, phase vapeur
CryoPlus 1, CryoPlus 2, CryoPlus 3, CryoPlus 4