Learn More
Multiroir™ Boîtes de stockage en polystyrène cristal Minimax
Utilisez les boîtes de stockage en polystyrène cristal Multiroirtrade; Minimax pour répondre à vos besoins de stockage et de transport. Le polystyrène transparent comme du verre vous permet de visualiser clairement votre contenu de l’extérieur. Les boîtes sont livrées avec un kit de séparation pour une organisation supplémentaire du contenu.
Marque: Multiroir™ 42031
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.24300kg
Description
ulliProduit transparent comme le verre/liliLivré avec kit de séparation/liliPlusieurs capacités/li/ulSpécification
Transparent | |
Rectangulaires | |
6 boîtes | |
228 mm |
PS | |
Boîte de stockage | |
228 x 178 x 68 mm | |
68 mm |